Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe et étanches aux gaz pour instruments GC
Choisissez des seringues étanches aux gaz à aiguille fixe Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons GC précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée une étanchéité parfaite.
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Longueur (métrique) | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Longueur (métrique) | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10515995
|
Thermo Scientific™
365D2976 |
10 μl | Calibre 23 | 50 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
10478654
|
Thermo Scientific™
365D2977 |
10 μl | Calibre 26 | 50 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
10548395
|
Thermo Scientific™
365F3761 |
25 μl | Calibre 23 | 50 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
10279784
|
Thermo Scientific™
365F3700 |
25 μl | Calibre 26 | 50 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
10241765
|
Thermo Scientific™
365H3771 |
100 μl | Calibre 23 | 50 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
10289594
|
Thermo Scientific™
365H5700 |
100 μl | Calibre 26 | 50 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
10331485
|
Thermo Scientific™
365H6700 |
250 μl | Calibre 26 | 50 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
10025934
|
Thermo Scientific™
365J7700 |
500 μl | Calibre 26 | 50 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
10289784
|
Thermo Scientific™
365K8135 |
1 ml | Calibre 26 | 50 mm | Trou latéral |
N/A
|
N/A | ||
10723287
|
Thermo Scientific™
365L8635 |
2,5 ml | Calibre 26 | 50 mm | Trou latéral |
N/A
|
N/A | ||
13426866
|
Thermo Scientific™
365H2151 |
100 μl | 26s G | 85 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
15214573
|
Thermo Scientific™
365D0621 |
10 μl | 23 à 26 G | 42 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
13466866
|
Thermo Scientific™
365H2171 |
100 μl | 23 G | 85 mm | Orifice latéral |
N/A
|
N/A | ||
10781534
|
Thermo Scientific™
365D3741 |
10 μl | Calibre 23 | 50 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
13486876
|
Thermo Scientific™
365J2411 |
500 μl | 26 G | 85 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
13476876
|
Thermo Scientific™
365J2421 |
500 μl | 26 G | 57 mm | Cône |
N/A
|
N/A | ||
13496876
|
Thermo Scientific™
365J2441 |
500 μl | 23 G | 57 mm | Orifice latéral |
N/A
|
N/A | ||
Description
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision lors de l’introduction des échantillons de chromatographie en phase gazeuse (CG) pour des résultats analytiques fiables, jour après jour. Les seringues étanches aux gaz, à aiguille fixe Thermo Scientific™ sont dotées d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée un joint étanche avec le corps. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités pour échantillonneur automatique de chromatographie en phase gazeuse. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
DurabilitéLa conception améliorée des seringues permet :
- Une meilleure résistance aux solvants
- Une plus grande plage de températures
- Une souplesse de fonctionnement supérieure
- Une durée de vie prolongée et une amélioration du cycle de vie
Clarté
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues pour échantillonneur automatique installées.
PrécisionLa conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement un transfert :
- Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
- Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le corps en verre
- Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
Spécification
Fixe |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.