Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés d’agarose TopVision
Comprimés d’agarose polyvalents de haute qualité dans un conditionnement en blister.
149.00€ - 552.00€
Spécification
Type de produit | Comprimé d’agarose Top Vision |
---|---|
Plage de séparation | 100 bp à >30 kb |
Point de fusion | 88°C |
Gamme de produits | TopVision |
Application validée | Électrophorèse sur gel |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15225116
|
Thermo Scientific™
R2801 |
200 tablettes (0.5 g chacun) |
149.00€
200 tablettes |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200143
|
Thermo Scientific™
R2802 |
1000 comprimés (0,5 g chacun) |
552.00€
1000 tablettes |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Description
Les comprimés d’agarose TopVision, à faible teneur en EEO (LE), sont de l’agarose polyvalente en comprimés livrés dans un emballage blister pratique. Les comprimés d’agarose sont faits d’agarose au point de fusion standard qui produit des bandes d’ADN nettes à haute résolution avec une clarté élevée et un fond faible. Sa résistance optimisée au gel améliore la facilité de traitement et de manipulation du gel. Fabriqués à l’aide d’un procédé de fabrication innovant sans solvant organique plus écologique et plus respectueux de l’environnement.
Caractéristiques
- Format de comprimé pratique - pas de pesée malpropre nécessaire.
- Protocole à dissolution rapide.
- “Vert” - fabriqué avec un impact environnemental nettement réduit, grâce à une technologie innovante sans solvant organique.
- Résolution améliorée et arrière-plan réduit.
Pour l’électrophorèse courante sur gel d’ADN et d’ARN et les dosages de transfert.
Solution verte respectueuse de l’environnement
Contrairement à la poudre d’agarose traditionnelle, dont la production repose fortement sur l’utilisation de solvants organiques toxiques, les comprimés d’agarose TopVision sont fabriqués à l’aide d’un procédé innovant qui élimine complètement la dépendance à l’égard des solvants organiques et réduit considérablement l’impact environnemental tout en créant un environnement de travail plus sûr.
Aspect : poudre de couleur blanche à blanc cassé
> Cendres :≤ 0,5 %
> CAS : 9012-36-6
> EEO :≤ 0,13
> Force du gel :≥ 1 200 g/cm2 (gel à 1 %)
> Point de gélification : 36°C ± 1,5°C (gel à 1,5 %)
> Dangereux : non
> Impuretés (DNases, RNases et protéines) : aucun
> Point de fusion : 88°C ± 1,5°C (gel à 1,5 %)
> Humidité :≤ 10 %
> Durée de conservation : 24 mois
> Conditions d’expédition : ambiantes
> Solubilité : solution incolore transparente à 1 g dans 100 ml d’eau
> Conditions de stockage : ambiantes
> Sulfate :≤ 0,15 %
Spécification
Comprimé d’agarose Top Vision | |
88°C | |
Électrophorèse sur gel |
100 bp à >30 kb | |
TopVision |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.