Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’ADN génomique de sang entier MagJET™
Purifie l’ADN génomique à partir de sang total frais ou congelé traité avec l’EDTA ou le citrate, à l’aide de la technologie des microbilles magnétiques.
Marque:  Thermo Scientific™ K2741
Code produit. 13595170
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET
• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ADN génomique
• Isolement de haut rendement d'ADN génomique de haut poids moléculaire sans inhibiteur ni contamination ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stockez la solution Proteinase K à température ambiante tant que le flacon reste scellé. Après ouverture, stocker à -20°C. Les microbilles magnétiques MagJET doivent être stockées à 4°C. Les autres composants du kit doivent être stockés à température ambiante (15°C. à 25°C.).
PCR et qPCR, FastDigest et digestion par restriction conventionnelle, Southern Blotting
Tampon de lyse (15 ml), microbilles magnétiques MagJET (2 x 1,4 ml), protéinase K (2 x 1 ml), tampon de liaison (23 ml), 1 tampon de lavage concentré (100 ml), 2 tampons de lavage concentrés (40 ml), tampon d’élution (30 ml)
96 préparations