Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA Kit
Code produit. 13585180 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
4 x 96 préparations
96 préparations
Conditionnement:
4 pièces
96 tests
Code produit. 13585180
Marque: Thermo Scientific™ K2792
Purifie l’ADN plasmidique des cultures d’E. coli durant la nuit à l’aide de la technologie des microbilles paramagnétiques.
Le kit d’ADN plasmidique Thermo Scientific MagJET est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN plasmidique (jusqu’à 4-5 μg / ml) ou de l’ADN plasmidique à copie élevée à partir de la culture d’E. coli pendant la nuit.
Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle pour les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons.
L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs. L’ADN plasmidique purifié peut être utilisé dans un large éventail d’applications en aval telles que la PCR, la qPCR et d’autres réactions enzymatiques.
Points forts
Rendements élevés : jusqu’à 5 μg d’ADN plasmidique à partir de 1 ml de culture bactérienne
Pure : l’ADN isolé est immédiatement prêt à l’emploi dans des applications en aval telles que le séquençage, la transcription, la digestion avec enzymes de restriction ou transfection de lignées cellulaires robustes
Flexible : protocoles d’automatisation et de traitement manuel disponibles
Résultats reproductibles et performances robustes
Applications
 : isolement rapide d’ADN plasmidique à pureté élevée pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
• Digestion FastDigest ou classique, par des enzymes de restriction
•Séquençage fluorescent automatisé et radioactif
• PCR
• Transcription in vitro
• Transformation
• Transfection de lignées cellulaires robustes
Inclut
• Tampon de lyse
• Tampon de remise en suspension
• Tampon de neutralisation
•Microbilles magnétiques MagJET
•RNase A
• Tampon de nettoyage 1 (conc)
• Tampon de nettoyage 2 (conc.)
• Tampon d’élution
Danger : Oui
> Danger : Non
> Contrôle qualité : le kit d’ADN plasmidique Thermo Scientific MagJET est qualifié en isolant l’ADN plasmidique à haute copie de 0,5-5 ml de culture d’E. coli durant la nuit cultivée en milieu LB ou riche en croissance (OD600 = 2 à 6). La qualité de l’ADN isolé est évaluée par spectrophotométrie et par électrophorèse sur gel d’agarose. L’ADN purifié présente un rapport A260 / A280 de 1,8±0,2.
> Durée de conservation : 36 mois
> Conditions d’expédition : température ambiante
> Conditions de conservation : température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Kit
Isolation Technology Bille paramagnétique
Type d’échantillon Bactéries
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfection, clonage, séquençage, transcription in vitro, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR
Compatibilité à haut débit Compatible haut débit, non compatible haut débit (manuel)
Échelle de préparation < 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle)
Gamme de produits MagJET
Type de produit Kit d’ADN plasmidique
Quantité 4 x 96 préparations
Cible ADN plasmide
compliance-icons
Identifiant produit
  • MagJET Plasmid DNA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulphate