Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’ADN génomique végétal MagJET™
Purifie l’ADN génomique végétal d’une variété d’espèces et de tissus végétaux sans extraction par phénol/chloroforme à l’aide de la technologie de microbilles magnétiques pouvant être utilisée pour des essais à haut débit.
Spécification
| À utiliser avec (application) | L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans toutes les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment la PCR et la qPCR, FastDigest et la digestion classique par des enzymes de restriction et le transfert Southern |
|---|---|
| Comprend | Tampon de lyse A, tampon de lyse B, microbilles magnétiques MagJET, RNase A, solution de précipitation, tampon de lavage 1 (conc.), tampon de lavage 2 (conc.), tampon d’élution |
| Contenu et stockage | La solution RNase A est stable à température ambiante tant que le flacon reste scellé. Une fois ouvert, il doit être stocké à -20°C. Les microbilles magnétiques MagJET doivent être stockées à 4°C. Les autres composants du kit doivent être stockés à température ambiante (15C à 25C). |
Description
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ADN génomique
• Isolement de haut rendement d'ADN génomique de haut poids moléculaire sans inhibiteur ni contamination ARN.
Spécification
| L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans toutes les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment la PCR et la qPCR, FastDigest et la digestion classique par des enzymes de restriction et le transfert Southern | |
| Tampon de lyse A, tampon de lyse B, microbilles magnétiques MagJET, RNase A, solution de précipitation, tampon de lavage 1 (conc.), tampon de lavage 2 (conc.), tampon d’élution | |
| La solution RNase A est stable à température ambiante tant que le flacon reste scellé. Une fois ouvert, il doit être stocké à -20°C. Les microbilles magnétiques MagJET doivent être stockées à 4°C. Les autres composants du kit doivent être stockés à température ambiante (15C à 25C). |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 3 ans