Learn More
Thermo Scientific™ MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit
Purifiez et récupérez les tailles sélectionnées de votre bibliothèque de fragments d’ADN à partir de réactions en amont pour les flux de travail de séquençage nouvelle génération avec les kits MagJET NGS de nettoyage et de sélection de taille
Marque: Thermo Scientific™ K2823
Description
Le kit MagJET NGS de nettoyage et de sélection de taille est conçu pour un nettoyage efficace et robuste des bibliothèques de fragments d’ADN et une sélection de la taille à partir d’une variété de mélanges de réaction enzymatiques, y compris la PCR, la ligature, l’ajout d’adaptateurs et les mélanges de réaction de réparation des extrémités d’ADN. Le kit utilise une technologie de microbilles paramagnétiques MagJET à haute capacité qui assure une récupération efficace de la bibliothèque de fragments d’ADN dans une plage de longueur de fragments souhaitée. Les fragments d’ADN purifiés sont exempts de tout composant inhibant le flux de travail de séquençage de nouvelle génération, tel que les adaptateurs de séquençage, les amorces dimères, les nucléotides non incorporés, les enzymes ou les sels et sont prêts à l’emploi dans les applications NGS en aval. Aucune purification préalable de la bibliothèque de fragments d’ADN n’est requise avant les procédures de nettoyage et de sélection de la taille.
Le kit est adapté au nettoyage ou à la sélection de la taille de 5 ng à 5 μg de la bibliothèque de fragments d’ADN. Les protocoles de nettoyage et d’élimination des adaptateurs MagJET peuvent être facilement automatisés pour un débit plus élevé sur des plateformes automatiques telles que Thermo Scientific KingFisher Flex et Thermo Scientific KingFisher Duo.
Points forts
•Robuste : nettoyage fiable et sélection de la taille à partir de différents mélanges de réactions et tampons
•Flexible : sélection de la taille définie par l’utilisateur de la gamme exacte de fragments d’ADN
•Pureté de qualité NGS : élimination complète des adaptateurs NGS, amorces, nucléotides, enzymes et autres composants de réaction inhibant le flux de travail NGS
•Compatible à haut débit : facile à automatiser sur les processeurs de particules magnétiques Thermo Scientific KingFisher pour la manipulation d’échantillons à haut débit Applications
Nettoyage de bibliothèques de fragments d’ADN et sélection de tailles pour une utilisation en aval dans les flux de travail de séquençage de nouvelle génération.
Comprend
•Microbilles magnétiques MagJET
• Solution de liaison
• Tampon de nettoyage (concentré)
• Tampon d’élution
• Mélange de fragments d’ADN
Spécification
Kit | |
Séquençage du génome et de l’ADN | |
Support magnétique, KingFisher™ ml, KingFisher™ Flex | |
Kit de purification et de sélection de taille NGS |
Microbille magnétique | |
ADN | |
MagJET | |
10 x 96 Preps |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.