Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest MnlI (IIs class)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Includes
Deux versions du tampon universel FastDigest sont fournies avec chaque enzyme : Tampon 10X FastDigest et tampon 10X FastDigest Green. Toutes les enzymes FastDigest sont 100 % actives dans les deux tampons. Les enzymes utilisées dans les applications en aval usuelles, telles que la ligation, le blunting (génération d’extrémités franches) et la déphosphorylation sont également 100 % actives dans les deux tampons.
L’enzyme de restriction FastDigest MnlI reconnaît les sites CCTC(7/6)^ et sa coupe est optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon FastDigest universel.
Toutes les enzymes FastDigest sont 100 % actives dans les tampons universels FastDigest et FastDigest Green, et peuvent digérer l’ADN dans un délai de 5 à 15 minutes. Cela permet d’employer simultanément n’importe quelle combinaison d’enzymes de restriction dans un seul tube de réaction et d’éviter les digestions séquentielles. Pour plus de simplicité, le tampon FastDigest Green permet le dépot direct du mélange réactionnel dans un gel. Les enzymes FastDigest peuvent être utilisées pour digérer l’ADN plasmidique, génomique et viral ainsi que les produits issus de la PCR, et ne présentent pas d’activité Star, même dans le cas d’incubations prolongées.
Les enzymes Thermo Scientific FastDigest constituent une gamme complexe d’enzymes de restriction rapide qui sont toutes actives à 100 % dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.
Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.
Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.
Caractéristiques
- Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
- Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
- Digestion complète en 5 à 15 minutes
- Chargement direct sur les gels
- Pas d’activité Star
- 176 enzymes FastDigest disponibles
- Clonage moléculaire
- Cartographie des sites de restriction
- Génotypage
- Transfert de Southern
- Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
- Analyse de SNP
Le tampon FastDigest Green offre une performance aussi élevée pour la digestion de l’ADN et les applications en aval que le tampon incolore FastDigest. Pour les applications qui nécessitent une analyse des produits par excitation de fluorescence (par ex., mesures de la concentration en lumière UV), le tampon incolore FastDigest est recommandé. Pour la sensibilité à la méthylation, se référer aux caractéristiques du produit.
Formulation : 1 μl d’enzyme (1 FDU) clive 1 μg d’ADN Lambda en 5 minutes à 37°C dans le tampon 1X FastDigest.
- Dangereuses : non
- Isoschizomères : Recherche d’isoschizomères commerciaux à l’aide de Research.
- Conditions de réaction recommandées : tampon 1X FastDigest ou tampon 1X FastDigest Green à 37°C.
- 1 μl de FastDigest MnlI est formulé pour digérer jusqu’à :
- 1 μg d’ADN Lambda en 5 minutes
- 1 μg d’ADN plasmidique en 5 minutes
- 0,2 μg de produit de PCR en 5 minutes
- 1 μg d’ADN génomique en 5 minutes ou 5 μg d’ADN génomique en 30 minutes
- Stockage : -20°C
Analyse de clone rapide ; préparation rapide de l’ADN pour le clonage ; digestion de produits de PCR ; génotypage rapide de la RFLP ; digestion de l’ADN difficile à rompre
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • FastDigest MnlI (50 μL) • 10X FastDigest Buffer (1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL) Store at –20°C. |
| Sensibilité à la méthylation | Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | MnlI |
| Tampon compatible | Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Oui |
| Quantité | 50 μL (50 réactions) |
| Type de produit | Enzyme de restriction |
| Catégorie de recherche | Clonage transparent |
| Afficher plus |