Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit viral MagJET™
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler les acides nucléiques viraux. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADN et d’ARN viraux MagJET™ (K2781⁄2782) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Fournit dans des flacons de 155 ml.
Description
Le kit d’ADN et d’ARN viraux Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace des acides nucléiques viraux à partir d’échantillons humains et animaux, y compris le plasma, le sérum, la salive et l’urine. Le kit utilise la technologie des microbilles magnétiques, permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN et l’ARN de haute qualité qui en résultent sont exempts de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
| Kit viral MagJET |