Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit d’ADN génomique végétal MagJET™
Éluez l’ADNg végétal purifié pour une utilisation dans les procédures de biologie moléculaire courantes. Le tampon d’élution Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADNg végétal MagJET™ (K2761) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Elle est fournie en aliquots de 70 ml.
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Kit d’ADNg végétal MagJET |
|---|
Description
Le kit d’ADN génomique végétal Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN génomique provenant d’une variété d’espèces et de tissus végétaux sans extraction de phénol/chloroforme. Le kit utilise la technologie des microbilles magnétiques, permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
| Kit d’ADNg végétal MagJET |