Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit d’ADN génomique MagJET™
Code produit. 13515210 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Type de produit:
Tampon de lavage concentré 1
Conditionnement:
50mL
Code produit. 13515210
Marque: Thermo Scientific™ R2462
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler l’ADN génomique. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADN génomique du sang total MagJET™ (K2721/2722) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Fournit dans des flacons de 135 ml.
Le kit d’ADN génomique Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN génomique provenant de cultures tissulaires et cellulaires, de bactéries et de levures, ainsi que d’échantillons du corps humain, tels que les écouvillons buccaux et urogénitaux, l’urine, la salive et les follicules pileux. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques, qui permet des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Kit d’ADNg MagJET
Type de produit Tampon de lavage concentré 1
Quantité 50 ml