Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit d’ADN génomique sanguin MagJET™
Code produit. p-4861463 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
40mL
Conditionnement:
40mL
Code produit. 13515200
Marque: Thermo Scientific™ R2371
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler l’ADN génomique. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADNg du sang total MagJET™ (K2741/2742) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Fournit dans des flacons de 60 ml.
Le kit d’ADN génomique de sang total Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN génomique à partir de sang total frais ou congelé traité par EDTA ou citrate, ainsi que des fractions sanguines. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Kit d’ADNg végétal MagJET
Quantité 40mL