Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit de nettoyage GeneJET™ngS
Nettoyage rapide des fragments d’ADN basé sur micro-colonne de silice et retrait de l’adaptateur NGS.
Description
Description
Le kit de nettoyage GeneJET NGS fournit des protocoles optimisés spécialement pour les procédures rapides de nettoyage des fragments d’ADN ou de retrait de l’adaptateur. Le protocole de nettoyage entraîne une récupération supérieure à 70 % des fragments d’ADN, plus que 150 bp et le retrait de plus de 97 % des adaptateurs. Le protocole d’élimination de l’adaptateur entraîne une récupération supérieure à 70 % des fragments d’ADN plus que 200 bp et le retrait de plus de 99 % des adaptateurs. L’ensemble de la procédure prend 5 des minutes pour le nettoyage de la bibliothèque de fragments d’ADN à partir de mélanges de réactions enzymatiques et 7 des minutes pour le protocole d’élimination de l’adaptateur. La technologie des colonnes de centrifugation en association avec un tampon de liaison unique permet d’obtenir les rendements reproductibles des fragments d’ADN dans la gamme étendue du matériel de départ(5 ng - 1 μg de fragments d’ADN).
Le kit de nettoyage GeneJET NGS est compatible avec les flux de travail de préparation de bibliothèques Life Technologies Illumina™.
Points clés
  • Rapide - Les fragments d’ADN de haute qualité sont obtenus en 5 minutes.
  • Robuste - Nettoyage fiable et sélection de la taille à partir de différents mélanges de réactions et tampons, tels que la conversion finale, la ligation, l’ajout d’adaptateurs, les mélanges de PCR, les tampons de fragmentation.
  • Efficace - Jusqu’à 90 % de récupération de l’ADN.
  • Pureté NGS - exempte d’amorces, d’adaptateurs, de nucléotides, d’enzymes et autres composants de réaction inhibant le flux de travaux NGS.
Applications
  • Les fragments d’ADN purifiés sont parfaitement adaptés pour les utilisations suivantes :
  • PCR et qPCR
  • Flux de travail de séquençage de nouvelle génération
Inclus
  • Tampon de liaison
  • Tampon de prélavage (conc.)
  • Tampon de lavage (conc.)
  • Tampon d’élution (10 mM Tris-HCl, pH 8,5
  • Tube de prélèvement de micro-colonnes & de purification d’ADN
  • Tubes de prélèvement
Dangereux : non
Contrôle de la qualité : Le kit de nettoyage Thermo Scientific GeneJET NGS a été testé en isolant un fragment d’ADN de 300 bp du mélange de réaction selon le protocole décrit dans le manuel. La qualité de l’ADN purifié est évaluée par spectrophotométrie et par électrophorèse sur gel d’agarose
Durée de conservation : 36 mois
Conditions d’expédition : conditions ambiantes
Conditions de stockage : Conditions ambiantes