Learn More
Thermo Scientific™ Supports d’échantillons solides pour spectrophotomètres Evolution™ 300 et 600
Conçus pour contenir des échantillons solides pour les mesures de la transmittance
970.00€ - 1870.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600 UV-Visible |
---|
Code produit | Marque | Capacité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10061104
|
Thermo Scientific™
222-217400 |
Échantillons optiques ronds ou carré, échantillons en verre ou en plastique, lentilles de lunettes de soleil ou de lunettes de protection | Support d’échantillons universel |
970.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11801892
|
Thermo Scientific™
222-217200 |
Supports d’échantillons standard de 2 x 3 po | Support d’échantillons solide |
1870.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Designed to hold solid samples for transmittance measurements
Support d’échantillons solide
- Pour une utilisation avec les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600
- Fournit un montage facile des échantillons solides tels que les filtres, le plastique, le verre et les systèmes optiques
- Accueille des supports d’échantillons standard 2 x 3 po
- Accueille des échantillons optiques ronds ou carré, des échantillons en verre ou en plastique, des verres de lunettes de soleil ou de lunettes de protection
- Nécessite un support d’échantillons solide (14-387-503)
Spécification
Spectrophotomètre Thermo Scientific™ Evolution™ 300 et 600 UV-Visible |