Learn More
Thermo Scientific™ Blocs modulaires pour incubateurs Dri-Bath™
À utiliser avec les incubateurs à bain sec Thermo Scientific
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Incubateur à bain sec |
---|---|
Matériau | Alliage d’aluminium |
Largeur (impériale) | 3 in |
Largeur (métrique) | 7,6 cm |
Hauteur (impériale) | 2 in |
Description
Blocs modulaires
- À utiliser avec les incubateurs modulaires Dri-Bath™ Thermo Scientific™
- Alliage d’aluminium anodisé
- Trous de 48 mm de profondeur
- Orifices pour thermomètres
Spécification
Incubateur à bain sec | |
3 in | |
2 in | |
4 po | |
10,1 cm |
Alliage d’aluminium | |
7,6 cm | |
5 cm | |
1,8 po | |
4,8 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Blocs modulaires pour incubateurs Dri-Bath™