Learn More
Thermo Scientific™ Racks et accessoires CryoExtra™
Code produit. p-4331334 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
20, 40, 80 et 94 portoirs Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 et 94
94 portoirs Thermo Scientific™ CryoMed™
Racks Thermo Scientific™ CryoMed™ 94
Thermo Scientific™ CryoExtra™20, 40 et 8094 racks
Type:
Cadre de stockage cryogénique
Mini rack cryo
Rack carré cryo
Capacité:
2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 cases)
2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 25 cases)
2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 100 cases)
2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 25 cases)
Cassettes (5)
Cassettes (8)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15610216
Marque: Thermo Scientific™ 1950683
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racks, cadres et options électriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rack carré cryo
À utiliser avec (équipement) Racks Thermo Scientific™ CryoMed™ 94
Comprend 2mL 15 boîtes de carton (séparateur à 100 cellules)
Capacité 2 ml, 15 boîtes en carton (séparateur à 100 cases)