Learn More
Unity Lab Services™ Validation de la centrifugation Thermo Scientific et carte de température. Documention pour les centrifugeuses Superspeed et Ultra : Thermo Scientific, Sorvall
Description
Documentation de test QI / QO / Cycle qui inclut les exigences réglementaires et les normes de l’industrie en matière de conformité aux instruments. Nos documents sont tenus à jour grâce à des examens annuels. Nous travaillons directement avec nos experts produits pour disposer de la documentation la plus à jour possible.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugation Thermo Scientific, y compris les centrifugeuses Superspeed et Ultra : Thermo Scientific, Sorvall |
| Description | Documentation uniquement pour ce qui suit, services non inclus : La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifier le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, effectuer des tests de vitesse min / max, de temps court / prolongé et de température (pour les modèles réfrigérés). Test de cycle : Exercice de test ponctuel d’une durée prédéfinie qui dépasse les activités de surveillance de la vitesse, de la durée et de la température de routine et de calibrage singulier. |
| Site | Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues. |
| Comprend | Documentation de test QI / QO / Cycle |