Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BioBasic™ SCX Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque:  Thermo Scientific™ 73205-012106
Code produit. 10547365
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de la phase solide BioBasic SCX
  • Phase échangeuse de cations forts basée sur une chimie acide sulfonique
  • Séparation et rétention des espèces basiques et autres espèces cationiques
  • Porosité de 300 Å pour obtenir une meilleure séparation des protéines et des peptides
  • Stabilité exceptionnelle dans des conditions de pH exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 μm
2,1mm
BioBasic
10 mm
SCX