Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BioBasic™ 8 Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 72205-012106
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Porosité de 300 Å pour une analyse biomoléculaire améliorée
- Une excellente colonne pour se lancer dans l’analyse de protéines et peptides
- Reproductibilité, efficacité et durée de vie de la colonne exceptionnelles
- Excellente pour les séparations LC/MS
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client local.
Spécification
5 μm | |
2,1mm | |
BioBasic |
10 mm | |
BioBasic 8 |