Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BioBasic™ 4 Javelin™
Les colonnes de protection Javelin offrent une protection pratique et facile à utiliser pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 72305-021006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Basée sur une silice de 300 Å de porosité pour de meilleures séparations de biomolécules
- Taux de carbone plus faible pour une rétention optimale des peptides et des protéines de grande taille
- Reproductibilité, efficacité et durée de vie de la colonne exceptionnelles
- Excellente pour les séparations LC/MS
Spécification
5 μm | |
1 mm | |
BioBasic |
20 mm | |
BioBasic 4 |