Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes BETASIL™ Diol
Code produit. 10407264 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10407264
Marque: Thermo Scientific™ 72605054630
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les colonnes BETASIL™ Diol offrent diverses compositions chimiques Thermo Scientific à grande surface avec un taux de greffage élevé.
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chimie pour les colonnes (OH) Diol
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Épaisseur du film 5 μm
À utiliser avec Séparation LC / MS
Type de fonctionnalité / d’interaction Standard
Longueur (métrique) 50 mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Couverture de surface Taux de greffage élevé
Type d’USP L20
Phase stationnaire Diol (OH)
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 6%
Type de colonne Sélectivité polaire
Phase Sélectivité polaire
Type Colonne HPLC
Technique HPLC