Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes BETASIL™ Diol
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | (OH) Diol |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Épaisseur du film | 5 μm |
| À utiliser avec | Séparation LC / MS |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Standard |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Afficher plus |