Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes Javelin™ BetaSil™ C18
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
507.42€
Spécification
Phase stationnaire C18
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11548720
Afficher les documents
Thermo Scientific™
70105-012106
2,1 mm 10 mm
507.42€
4 pièces
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11553231
Afficher les documents
Thermo Scientific™
70105-022106
2,1 mm 20 mm
507.42€
4 pièces
En stock
Description
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
  • Raccordement direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de la phase solide Betasil C18
  • Ligand sur silice de 100 Å
  • Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Informations sur la commande
Des cartouches de protection Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations.
Spécification
Spécification
C18