Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 3 μm
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Marque:  Thermo Scientific™ 70103-154630
Code produit. 10154783
  • 1010.23€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
  • Ligand sur silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
150 mm
100 Å
C18
Silice
Phase inverse
4,6 mm
3 μm
L1
Beta
20 %
Phase inverse