Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- Chimie Thermo Scientific liée sur silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Épaisseur du film | 5 µm |
| À utiliser avec | Séparation LC / MS |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Standard |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 310 m²/g |
| Afficher plus |