Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de remplacement pour système de purification d’eau Barnstead™
Système de purification d’eau EasyPure™ RO
Marque:  Thermo Scientific™ D50252
Code produit. 11820810
  • 218.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Système de purification d’eau EasyPure™ RO
Médium adsorbant à base de charbon actif pour capter le chlore libre, Fréquence estimative de renouvellement: tous les 6 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouche de rechange du système de purification d’eau
Système Nanopure Infinity, cartouche sans matières organiques
Cartouche sans matières organiques