Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de remplacement pour système de purification d’eau Barnstead™
Système de purification d’eau EasyPure™ RO
Marque: Thermo Scientific™ D50246
174.24 EUR valable jusqu'au 2024-08-30
Utilisez le code promo "21703" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.57240kg
Description
Système de purification d’eau EasyPure™ RO
Médium adsorbant à base de charbon actif pour capter le chlore libre, Fréquence estimative de renouvellement: tous les 6 moisSpécification
Cartouche de rechange du système de purification d’eau | |
Système d’osmose inverse Easypure, cartouche de prétraitement | |
Cartouche de prétraitement |