Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes sans filtre ART™ de conception MicroPoint™
Le design MicroPoint signifie que l’extrémité de la pointe est réduite d’environ 50 % par rapport aux pointes standard avec une extrémité plus arrondie, et l’extrémité de ces pointes est significativement plus étroite que les pointes ayant une extrémité biseautée.
Marque: Thermo Scientific™ 3542
71.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.17000kg
Description
Pointe HLT• Volume 10μL à 1mL
• Pointe en polypropylène haute qualité avec graduations pour contrôle qualitatif du pipetage. Recharge de 10 plateaux de pointes empilés avec couvercle de transfert, manipulation aisée. Pointe stérile: certifiée apyrogène, sans
• RNase et DNase
• Pointe extra-longue
• Pointe
• HLT XLP long. 91,2mm
Spécification
5 à 200μl | |
No | |
Oui | |
Portoir | |
ART™ |
Sans filtre | |
Blanc | |
XLP | |
Long | |
Polypropylène |