Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Aquasil™ C18 Javelin™
Code produit. p-3136993 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11523311
Marque: Thermo Scientific™ 77503012106
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de l’Aquasil C18 pour phase solide
  • Phase C18 à “end-capping” polaire Thermo Scientific
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Rétention des composés polaires
  • Compatibilité avec les phases mobiles 100 % aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm
Phase stationnaire C18