Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotors à angle fixe pour centrifugeuses Stratos
Code produit. 11846340 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
1 tube de 16 ml
24 x 0,25/0,4 ml
24 x 0,5/0,6 ml
24 x 0,2 ml
À utiliser avec (équipement):
Rotor 24 × 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Rotor à angle fixe pour centrifugeuse Stratus
Conditionnement:
2 pièces
24 pièces
Code produit. 11846340
Marque: Thermo Scientific™ 76003250
Les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ offrent une polyvalence exceptionnelle pour vos séparations à micro-volume grâce aux adaptateurs à utiliser avec le rotor 24 x 1.5/2.0 ml Thermo Scientific™ avec couvercle de confinement biologique ClickSeal.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour tube PCR
Type de tube PCR
Capacité 24 x 0,2 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor 24 × 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Dimension du tube 0,2 ml