Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, segmented, semi-skirted, barcoded
La conception segmentée brevetée permet de découper la plaque en sections de 24et 48 puits
Marque: Thermo Scientific™ BC0900
80.96 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En PP vierge
- Conception à paroi fine et bord surélevé
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Compatibles avec les thermocycleurs les plus courants
- Volume des puits de 300 μl maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Disponibles dans une version rigide pour les applications de manipulation robotique ; la version rigide ne peut pas être découpée
- La conception de plaque segmentée brevetée permet de découper les plaques en sections de 24 et 48 puits
- La semi-jupe accroît la rigidité et permet le marquage ou le codage par code-barres
- Coin biseauté : H1
Certifications
Certifiées exemptes de DNase, d’ARNase et d’ADN génomique humain.
Spécification
Code-barres inclus | |
25/plaque | |
Microplaque PCR | |
Semi | |
0,3 mL | |
0,2 ml | |
Étalon |
Certifié sans RNase / DNase | |
Transparent | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
PP | |
96 | |
25 plates |