Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR 96 puits ABgene™ SuperPlate
Code produit. 11802133
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Transparent
Type de jupe:
Complet
Semi
Type de produit:
Bord surélevé
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11802133
Marque: Thermo Scientific™ AB2800Y
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plaques PCR 96 puits disposant d’un plateau plat pour une meilleure étanchéité dans les applications de PCR et de qPCR.
The Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates are compatible with most thermal cyclers and ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary. The Thermo Scientific PCR plastics are designed, manufactured, and tested to ensure PCR performance. The plates have 0.3 mL maximum well volume when used with adhesive and heat seals.
The flat plate deck design ensures easy handling, and the plates feature a raised rim to prevent evaporation. The 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates have a cut corner at the A12 location and have thin well walls for consistent heat transfer.
Highlights
• Directly compatible with all major major thermal cyclers, including ABI platforms and sequencers with no adapters necessary
• Flat plate deck facilitates sealing and handling
• Available as SuperPlate providing 4x more rigidity for superior robotic handling
• Raised rim design around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
• Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
• Black lettered versions feature black alpha-numeric lettering to allow for easy well identification
• White plates are optimized for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
• Cut corner: A12
Applications
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
• Sequencing
Hazardous:No
>Storage Condition:Ambient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Sans ADN, DNase, RNase
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Jaune
Type de produit Bord surélevé
Type de jupe Complet
Matériau Polypropylene
Volume (métrique) du puits 200 μl
Nbre de puits 96
À utiliser avec (application) For improved sealing in PCR and qPCR applications
Avec rebord Oui