Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR 96 puits ABgene™ SuperPlate
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Transparent
Code-barres:
Conditionnement:
25 pièces
Type de jupe:
Complet
Semi
Type de produit:
Bord surélevé
Description
Amplification d'ADN par PCR
• Polymère souple
• Thermo-résistante
• Paroi très fine et uniforme pour transfert thermique optimum
• Marquage alphanumérique moulé, coin coupé pour orientation rapide et facile
• ABgene™ Superplate
• Plaque semi-jupée ou jupée
• Semi-jupée
• Bord surélevés
• Polymère souple
• Thermo-résistante
• Paroi très fine et uniforme pour transfert thermique optimum
• Marquage alphanumérique moulé, coin coupé pour orientation rapide et facile
• ABgene™ Superplate
• Plaque semi-jupée ou jupée
• Semi-jupée
• Bord surélevés
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Sans ADN, DNase, RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylene |
| Nbre de puits | 96 |
| À utiliser avec (application) | For improved sealing in PCR and qPCR applications |
| Avec rebord | Oui |
| Couleur du puits | Clear |