Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs pour tubes à essai Twist-Lock ABgene de 0.5 ml et 1.0 ml
Click to view available options
:
Outil Twist-Lock Cap-It
Description
Portoir pour tubes à essai Twist-Lock
- Conception du filetage interne en cours de brevetage. S’“emboîte” avec le bouchon au niveau de deux positions distinctes, offrant ainsi une fermeture robuste à 100 % jusqu’à -196°C
- Les bouchons Twist-Lock™ sont moulés dans un matériau exclusif qui permet de sceller de manière plus égale et hermétique à froid
- Les racks verrouillables sont conformes aux directives SBS et ont des hauteurs réduites pour maximiser l’espace de congélation disponible
- Tous les composants sont produits en salle blanche
- Conviennent au stockage à -20°C, -80°C et dans l’azote liquide en phase vapeur
- Les bouchons peuvent être mis et enlevés des tubes alors que ceux-ci sont dans le rack ; Faciles à manipuler avec Twist-Lock Cap-It ou l’outil Twist-Lock Tool
- La base du tube est dotée d’une référence de grille alphanumérique correspondant à position du tube dans le rack au format 96, ce qui facilite le suivi et l’identification des échantillons
- Le code Matrix™ 2D encapsulé sur chaque base de tube permet une bonne gestion et un bon suivi des échantillons ; tous les codes sont garantis comme étant uniques
- Tubes de 0.5 ml : Volume utile du tube 450 μl avec bouchon (400 μl recommandés en cas de congélation)
- Tubes de 1.0 ml : Volume utile du tube 900 μl avec bouchon (810 μl recommandés en cas de congélation)
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Pour la manipulation des bouchons des tubes Twist-Lock |