Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à demi-jupe de 96 puits, à bords surélevés, ABgene™
Plaques semi jupées à 96 puits à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB1100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plaque PCR 96 puits standard non jupée• Espace mort réduit entre couvercle chauffant et échantillon
• Elimine la condensation sur les parois, améliore le transfert thermique et l'efficacité de la PCR™
• Recommandée pour volumes réactionnels <20μL
• Existe en version non jupée, jupée standard
• 'Detection' Mark I
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
No Barcode | |
Étalon | |
Transparent | |
96 | |
Oui |
Sans ADN, DNase, RNase | |
8 x 12 | |
Polypropylène | |
Applications de PCR et de qPCR |