missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, non-skirted, green

Plaques 96 puits sans jupe à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR. Disponibles avec des caractères noirs pour un meilleur suivi des échantillons pendant le pipetage.

Marque:  Thermo Scientific™ AB0600G

Code produit. 10523995

  • 149.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Les plaques 96 puits sans jupe à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR possèdent jusqu’à 0,3 ml de volume de puits lorsqu’elles sont associées à des joints tels que des feuilles de métal ou des films adhésifs, le Thermo-Mat et des barrettes de bouchons. Les plaques présentent un coin biseauté à l’emplacement H1 et sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs.
Le fond du puits est transparent pour un maximum de visibilité. Disponibles en couleurs assorties avec des caractères alphanumériques transparents ou noirs. Compatibles avec les pipettes multicanaux standard.

Les plaques Thermo Scientific 96 puits sans jupe, à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR, possèdent jusqu’à 0,3 ml de volume de puits lorsqu’elles sont associées à des joints tels que des feuilles de métal ou des films adhésifs, le Thermo-Mat et des barrettes de bouchons. Les plaques présentent un coin biseauté à l’emplacement H1 et sont compatibles avec la plupart des cycles thermiques.
Le fond du puits est transparent pour un maximum de visibilité. Disponibles en couleurs assorties avec des caractères alphanumériques transparents ou noirs. Compatibles avec les pipettes multicanaux standard.

Points clés

  • Format sans jupe compatible avec la plupart des thermocycleurs
  • Disponibles avec des caractères alphanumériques noirs
  • Coin biseauté : H1
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Volume de puits de 0,3 ml maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
  • Scellables à l’aide de Thermo-Mat, de feuilles de métal et de films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons plats et bombés
Applications
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel

Certifications

Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase, de DNase et d’endotoxines.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Aucun code-barres
25/plaque
Microplaque PCR
Sans jupe
0,3 mL
0,2 mL
Étalon
Certifié sans RNase / DNase
Vert
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Polypropylène
96
25 plates
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions