Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe 24 x 1,5 ml
Marque: Thermo Scientific™ 75003331
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Rotor angulaire pour Sorvall ou Heraeus Stratos• Rotor étanche 24 x 1,5mL
Spécification
Rotor angulaire fixe | |
50,377 x g | |
0,83 cm | |
45° |
24 x 1,5 mL | |
23 300 tr/min | |
Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus | |
Confinement biologique certifié |