Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe 24 x 1,5/2,0 ml
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
24 x 1,5 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Rotor angulaire pour centrifugeuse Sorvall Legend T+/RT+ et Stratos
• Rotor étanche 24 x 1,5/2mL
• Rotor étanche 24 x 1,5/2mL
Spécification
Spécification
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 24 x 1,5 / 2 mL |
| FCR max. | 28,110 ×g |
| Vitesse max. | 15 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 0,87 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus |
| Angle | 45° |
| Certifications/Conformité | Confinement biologique certifié |
| Autoclavable | Autoclavables |