Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules 15 % graphite/85 % Vespel
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Température (métrique) Max:
350°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Forme une forte préhension avec la colonne et ne peut pas être réutilisée car il forme un joint permanent avec la colonne
- Limite de température de 350°C, mais doit être resserré après les cycles de température initiaux
Spécification
Spécification
| Description | Ferrules |
| À utiliser avec (application) | GC-MS |
| Température (métrique) Max | 350°C |
| À utiliser avec (équipement) | Injecteurs sur colonne à froid Thermo Scientific Trace |
| Matériau | 15 % graphite, 85 % Vespel |