Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0.2 mL, Flat Cap, Green
Code produit. 10776143
Click to view available options
Quantité:
1000 tubes
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10776143
Marque: Thermo Scientific™ AB0620G
Tubes individuels de 0,2 ml avec bouchon à clipser plat ou bombé fixés, disponible dans une variété de couleurs
Les tubes individuels de 0,2 ml avec des bouchons “à clipser” intégrés conviennent aux blocs de thermocycleurs de 0,2 ml. Ils ont un volume maximum de 0,25 ml après leur fermeture. Ces tubes individuels présentent une conception à paroi fine et sont en polypropylène vierge. Les tubes sont produits en salle blanche, ce qui garantit qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Les tubes individuels de 0,2 ml Thermo Scientific avec des bouchons ”à clipser“ intégrés conviennent aux blocs de thermocycleurs de 0,2 ml. Ils ont un volume maximum de 0,25 ml après leur fermeture. Ces tubes individuels présentent une conception à paroi fine et sont en polypropylène vierge. Les tubes sont produits en salle blanche, ce qui garantit qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Points forts
• Convient pour des blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
• Capacité maximale des tubes de 0,25 ml après leur fermeture
Bouchon à clipser intégré
• Disponible avec des bouchons plats ou bombés
Applications
• PCR
• Stockage d’échantillons
Dangereux : non
>Condition de stockage : ambiante
PCR ; stockage d’échantillons
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase et de DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Vert
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Volume (métrique) 0,25 mL
Quantité 1000 tubes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Étalon
Type de bouchon Bouchons plats
Format 1 000 tubes
Type de produit Tube