Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels de 0,2 ml
Tubes individuels de 0.2 ml avec bouchons à clipser intégrés plats ou bombés, disponibles dans une variété de couleurs
Marque:  Thermo Scientific™ AB-0337/P
Code produit. 10502665
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les tubes individuels de 0.2 ml avec bouchons à clipser intégraux conviennent aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml. Ils ont un volume maximal de 0.25 ml lorsqu’ils sont fermés. Ces tubes individuels ont une paroi mince et sont fabriqués en PP vierge. Les tubes sont fabriqués en salle blanche, garantissant ainsi qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Ils sont disponibles dans plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Les tubes individuels de 0.2 ml Thermo Scientific avec bouchons à clipser intégraux conviennent aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml. Ils ont un volume maximal de 0.25 ml lorsqu’ils sont fermés. Ces tubes individuels ont une paroi mince et sont fabriqués en PP vierge. Les tubes sont fabriqués en salle blanche, garantissant ainsi qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Ils sont disponibles dans plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Points clés
• Conviennent aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml.
• Capacité maximale des tubes une fois fermés de 0.25 ml
Bouchon à clipser intégral
• Disponibles avec bouchons plats ou bombés
Applications
• PCR
• Stockage des échantillons
Dangereux : non
>Condition de stockage : température ambiante
PCR ; Stockage des échantillons
Certifications
Certifiés exempts d’ADN humain, de RNase et de DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain
0.2 mL
0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications
Bombé
Thin Wall PCR Tube
Violet
1000/boîte
Polypropylène
Tube