Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels de 0,2 ml
Tubes individuels de 0.2 ml avec bouchons à clipser intégrés plats ou bombés, disponibles dans une variété de couleurs
Marque: Thermo Scientific™ AB-0337/B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Microtube PCR ABgene™• Bouchon dômé ou plat
• Garanti exempt de DNAse, de RNase ni ADN génomique humain
• Polypropylène vierge de qualité médicale transparent autoclavable
• Paroi très fine des tubes pour transfert thermique uniforme et optimal
• Bouchon dômé idéal pour thermocycler à couvercle chauffant ou bouchon plat à surface inscriptible
• Surface lisse pour une récupération maximale et une adsorption réduite des échantillons
• Tube individuel
Certifications
Certifiés exempts d’ADN humain, de RNase et de DNase
Specifications
Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain | |
0.2 mL | |
0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications | |
Bombé | |
Thin Wall PCR Tube |
Bleu | |
1000/boîte | |
Polypropylène | |
Tube |