Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels de 0,2 ml
Tubes individuels de 0.2 ml avec bouchons à clipser intégrés plats ou bombés, disponibles dans une variété de couleurs
Marque: Thermo Scientific™ AB-0491
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conditionnement 5 lots 200 tubes, Couleurs assorties (ambré, bleu, vert, violet, rouge et jaune)Certifications
Certifiés exempts d’ADN humain, de RNase et de DNase
Spécification
Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain | |
0.2 ml | |
Blocs de thermocyleur de 0.2 ml pour applications de PCR et de stockage d’échantillons | |
Bombé, dépoli | |
Tube PCR à paroi mince |
Assorties | |
1000/boîte | |
Polypropylène | |
Tube |