Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille fixe à pointe conique 50 mm
Utilisent la technologie de seringue Diamond pour une meilleure résistance aux solvants, des plages de températures étendues et une régularité de fonctionnement accrue. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE PAL avec aiguille à pointe conique fixe de 50 mm sont utilisées avec les échantillonneurs automatiques CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000 et AS200/800.
Marque:  SGE™ 002981
Code produit. 10509522
  • 85.90€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Large plage de températures, jusqu’à 150°C
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Spécialement conçues pour les échantillonneurs PAL
  • 22 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,72 mm
  • 23 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,63mm
  • Le D.E. des aiguilles de calibre 26 est égal à 0,47 mm
  • Précision et reproductibilité ; ± 1 % (volume distribué) (± 2 % pour les seringues 0,5 μl)
  • Les pointes coniques (également connues sous le nom de pointes de style AS, pour “autosampler”, soit “échantillonneur automatique”), sont conçues pour résister aux exigences des injections multiples et améliorer la durée de vie des septa lorsqu’ils sont utilisés avec des échantillonneurs automatiques
  • Le cas échéant, le piston étanche aux gaz est en PTFE
Spécification
Spécification
23 G
Chromatographie en phase gazeuse
Seringue pour échantillonneur automatique
10 μl
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL
0,63 mm
50 mm
10F-C/T-5/0.63C
Cône
Fixe