Learn More
Dostmann Electronic™ Thermo-hygromètre
Code produit. 15370300
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +60°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15370300
Marque: Dostmann Electronic™ 50205002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Type Thermo-hygromètre
Taux d’humidité 10 à 99 %
Résolution 0,1%
Précision ±3,5%
Plage de températures (métrique) -10°C à +60°C
Précision de la température plusmn;0,8deg;°C
Type d’affichage Numérique
Résolution de la température 0,1°C
Poids (métrique) 122 g