Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes de mesure de température Thermax™
Mesurez et prenez connaissance de la température actuelle grâce aux bandelettes de mesure de la température Thermographic™ Thermax™. L’étiquette de température peut varier en fonction du niveau de chaleur nécessaire afin de garantir le respect des exigences liées à un environnement de stérilisation requis.
9.50€ - 18.75€
Spécification
Longueur (métrique) | 45 mm |
---|---|
Longueur (impériale) | 1,77 in |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11780959
|
Thermographic Measurements Ltd
L07HTHERG4D01B1 |
60°C à 90°C |
9.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11770959
|
Thermographic Measurements Ltd
L07HTHERG3D01B1 |
30°C à 60°C |
9.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11760959
|
Thermographic Measurements Ltd
L07HTHERG2D01B1 |
0°C à 30°C |
18.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
- Adhésive
- Irréversibles
Spécification
45 mm | |
1,77 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes de mesure de température Thermax™