Learn More
Thermographic Measurements Ltd Mini bandelettes de mesure de température Thermax™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
132°C à 160°C
166°C à 193°C
199°C à 232°C
241°C à 290°C
44°C à 62°C
65°C à 93°C
99°C à 127°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Ruban sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
- Disponible en format vertical ou horizontal
- Adhésive
- Irréversibles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Hauteur (impériale) | 0.47 in. |
| Hauteur (métrique) | 12 mm |
| Plage d’humidité | 40 to 60% |
| Longueur (métrique) | 32 mm |
| Matériau | Polyimide Film, Acrylic Adhesive |
| Durée de mesure | 2 to 5 seconds |
| Modèle | Thermax 6-level Temperature Indicator 241°C to 290°C (466°F to 554°F) Range 8 |
| Afficher plus |