Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température de niveau 8 Thermax™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
116°C à 154°C
160°C à 199°C
204°C à 260°C
37°C à 65°C
71°C à 110°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température
- Économiques et faciles à utiliser.
- Réponse immédiate.
- Auto-adhésif
- Discrètes
- Irréversibles
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision : (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C (± 1 % + 1°C]).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Applications dans l’industrie électronique, automobile, aérospatiale, sidérurgie, métallurgie, industrie plastique, recherche en laboratoire, instrumentation, services médicaux, industrie alimentaire |
| Hauteur (impériale) | 2 in. |
| Hauteur (métrique) | 51 mm |
| Plage d’humidité | 40 to 60% |
| Longueur (métrique) | 51mm |
| Matériau | Film en PI, Acrylic Adhesive |
| Durée de mesure | 2 to 5 seconds |
| Modèle | Thermax 8-level Temperature Indicator 204°C to 260°C (399°F to 500°F) Range E |
| Afficher plus |