Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température de niveau 8 Thermax™
Code produit. 11740889
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
116°C à 154°C
160°C à 199°C
204°C à 260°C
37°C à 65°C
71°C à 110°C
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11740889
Marque: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGDD01P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les bandelettes indicatrices de température de niveau 8 TMC Hallcrest™ Thermax™ sont irréversibles et enregistrent la température la plus élevée atteinte.
  • Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température
  • Économiques et faciles à utiliser.
  • Réponse immédiate.
  • Auto-adhésif
  • Discrètes
  • Irréversibles
  • Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
  • Tolérances de précision : (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C (± 1 % + 1°C]).
Specifications
Certifications/Conformité ISO 9001
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Applications dans l’industrie électronique, automobile, aérospatiale, sidérurgie, métallurgie, industrie plastique, recherche en laboratoire, instrumentation, services médicaux, industrie alimentaire
Hauteur (impériale) 2 in.
Hauteur (métrique) 51 mm
Plage d’humidité 40 to 60%
Longueur (métrique) 51mm
Matériau Film Kaladex, Adhésif acrylique
Durée de mesure 2 to 5 seconds
Modèle Thermax 8-level Temperature Indicator 160°C to 199°C (320°F to 390°F) Range D
Remplissage du thermomètre Wax-melt Technology
Poids (métrique) 9 g
Largeur (impériale) 0,7 in
Type de produit Étiquette de mesure de température
Longueur (impériale) 0,7 in
Description Thermax 8-level Temperature Indicator 160°C to 199°C (320°F to 390°F)
Température max. (impériale) 390°F
Température max. (métrique) 199°C
Température (impériale) min. 320°F
Température min. (métrique) 160°C
Plage de températures (impériale) 320°F à 390°F
Plage de températures (métrique) 160°C à 199°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Précision ±1% +1°C (Range:160°C to 290°C)
Subdivision 160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C (320°F, 331°F, 340°F, 351°F, 360°F, 370°F, 379°F, 390°F)
Largeur (métrique) 18 mm