Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateurs encapsulés Thermax™
Changent de couleur de manière permanente pour indiquer que la température maximale est atteinte. Les indicateurs encapsulés TMC Hallcrest™ Thermax™ fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur.
Marque:  Thermographic Measurements Ltd M01ETHE280D01P1
Code produit. 11780949
  • 25.05€ / 50 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Économiques et faciles à utiliser.
  • Réponse immédiate.
  • Le changement de couleur permanent enregistre la température la plus élevée atteinte.
  • Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
  • Tolérances de précision (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C [± 1 % + 1°C]).
  • Vendus par unités de 50.
Spécification
Spécification
ISO 9001
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
13 mm
12mm
2 to 5 seconds
9 g
Irreversible Temperature Indicator
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 280°C (536°F)
280°C
280°C
280°C
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Single Temperature
13 mm
Single-use
0.51 in.
40 to 60%
Polyimide avec adhésif acrylique modifié, Acrylic Adhesive
Wax-melt Technology
0,51 in
0,47 in
536°F
536°F
536°F
Oui
±1°C
280°C ; 536°F
Dual °C (°F)
Promotions
Doivent être conservés au réfrigérateur