Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes indicatrices de température personnalisées à 5 niveaux Thermax™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
60°C à 121°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température
- Économiques et faciles à utiliser.
- Réponse immédiate.
- Auto-adhésif
- Discrètes
- Irréversibles
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision : (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C (± 1 % + 1°C]).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Plage d’humidité | 40 to 60% |
| Matériau | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Durée de mesure | 2 to 5 seconds |
| Modèle | Bioblock 5 L Thermax Strip 60°C to 121°C (P10) |
| Remplissage du thermomètre | Wax-melt Technology |
| Poids (métrique) | 9 g |
| Type de produit | Ruban thermique |
| Afficher plus |